Merck
125151
Millipore
Fractogel® EMD DEAE (M)
RoboColumn Fractogel DEAE (M), volume 0.6 mL, prepacked column
別名:
RoboColumn Fractogel® DEAE (M) 0.6ml
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
ligand
diethyl-(2-hydroxypropyl)aminoethyl
品質水準
物質
polypropylene housing
製品種目
Fractogel®
形状
prepacked column
パラメーター
≤8 bar pressure
~170 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
5 mm × 30 mm
容量
0.6 mL
マトリックス活性基
Methacrylate
平均粒径
40-90 μm
キャパシティ
~100 mg, BSA binding capacity
アプリケーション
gene therapy
mAb
vaccine development
輸送温度
ambient
保管温度
no temp limit
詳細
5 x 30 mm
法的情報
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FRACTOSIL is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany