Merck
125145
Millipore
Fractogel® EMD DEAE (M)
RoboColumn Fractogel® DEAE (M), volume 0.2 mL, prepacked column
別名:
RoboColumn Fractogel® DEAE (M) 0.2ml
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
ligand
diethyl-(2-hydroxypropyl)aminoethyl
品質水準
物質
polypropylene housing
製品種目
Fractogel®
フォーム
prepacked column
パラメーター
≤8 bar pressure
~170 cm/hr max. flow rate
カラム I.D. × L
5 mm × 10 mm
容量
0.2 mL
マトリックス活性基
Methacrylate
平均粒径
40-90 μm
キャパシティ
~100 mg, BSA binding capacity
アプリケーション
gene therapy
mAb
vaccine development
輸送温度
ambient
保管温度
no temp limit
詳細
5 x 10mm
法的情報
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany