Merck
52595
Sigma-Aldrich
Atto 514
suitable for fluorescence
別名:
Atto 514 carboxy, Atto 514 free acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352108
NACRES:
NA.32
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
分子量
Mw 868 g/mol
メーカー/製品名
ATTO-TEC GmbH
透過率
254 nm
514 nm
蛍光検出
λex 511 nm; λem 533 nm±10 nm in PBS, pH 7.4
λ
(in water/methanol 1:1 with 0.1% perchloric acid)
UV吸収
λ: 511-517 nm Amax
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
詳細
詳しくは こちらをご覧ください。
法的情報
本製品は研究専用です。商業目的で使用する場合は、ライセンス取得について知的所有権(IP)保持者(ATTO-TEC GmbH、ドイツ)にお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)