安全性情報
14-464-M
Sigma-Aldrich
FGFR3 Protein, active, 10 µg
Active, recombinant human FGFR residues 447-761, containing an N-terminal His6-tag. For use in Kinase Assays.
別名:
Fibroblast growth factor receptor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in Sf21 cells
分子量
Mw 36.8 kDa
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
activity assay: suitable (kinase)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
詳細
Product Source: expressed in Sf21 cells.
Recombinant human FGFR residues 447-761, containing an N-terminal His6-tag.
生物化学的/生理学的作用
Protein Target: FGFR3
包装
Also available in 250μg size (2x125μg)--call for pricing and availability and reference catalog number 14-464M when ordering the 250μg size.
品質
routinely evaluated by phosphorylation of Poly (Glu4-Tyr) (4:1) substrate
その他情報
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
14-464M:
14-464:
試験成績書(COA)