Merck
1.24807
Millipore
6-(Furfurylamino)purine
for biochemistry
別名:
6-(Furfurylamino)purine, Kinetine, Furfuryladenine, Quinetine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9N5O
CAS番号:
分子量:
215.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
208-382-2
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
solid
pH
5.5-6.5 (20 °C, 10 g/L in H2O, filtered suspension)
mp
265-270 °C
かさ密度
360 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[nH]1c2c(nc1)ncnc2NCc3[o]ccc3
InChI
1S/C10H9N5O/c1-2-7(16-3-1)4-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h1-3,5-6H,4H2,(H2,11,12,13,14,15)
InChI Key
QANMHLXAZMSUEX-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3