安全性情報
12-309
Sigma-Aldrich
HeLa Nuclear Extract
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105330
eCl@ss:
32011807
NACRES:
NA.41
由来生物
human
品質水準
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Upstate®
濃度
2.0 mg/mL
テクニック
western blot: suitable
輸送温度
dry ice
詳細
Dignam, et al.による修正プロトコルを使用してヒトHeLa細胞から調製された核抽出物、この抽出物は各種のDNA結合タンパク質と転写因子を含んでいます。
細胞株の説明
HeLa
品質
多くのUpstates抗体のポジティブコントロールとして常に評価されています。
物理的形状
阻害剤を含むRIPAサンプルバッファー。 凍結溶液。
保管および安定性
-70°Cで出荷日から半年間安定です。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
12-309:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J D Dignam et al.
Nucleic acids research, 11(5), 1475-1489 (1983-03-11)
We have developed a procedure for preparing extracts from nuclei of human tissue culture cells that directs accurate transcription initiation in vitro from class II promoters. Conditions of extraction and assay have been optimized for maximum activity using the major
Tabetha Sundin et al.
Biochimie, 94(12), 2639-2648 (2012-08-21)
Isoprenoids are recognized for their ability to suppress carcinogenic processes in vivo and in vitro. We previously established that the isoprenoid, perillyl alcohol, acted mechanistically on translation of specific proteins through modulation of mechanistic target of rapamycin (mTOR) signaling. Telomerase-the