Merck
1.15187
Supelco
Nitric acid
69%, Suprapur®
別名:
Nitric acid solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HNO3
CAS番号:
分子量:
63.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
NACRES:
NA.21
製品名
硝酸 溶液, Suprapur®
グレード
for inorganic trace analysis
品質水準
蒸気圧
9.4 hPa ( 20 °C)
アッセイ
69%
フォーム
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O)
bp
122 °C/1013 hPa
mp
-41 °C
密度
1.41 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI Key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Suprapur®
法的情報
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame over circleCorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
硝酸 ACS reagent, 70%
Sigma-Aldrich
438073
硝酸