製品名
Crack Set 10, sufficient for 100 digestions of lead, cadmium, iron, copper, nickel, phosphorus (total) and zinc, Spectroquant®
製品種目
Spectroquant®
品質水準
使用法
sufficient for 100 digestions of lead, cadmium, iron, copper, nickel, phosphorus (total) and zinc
特定アナライト
cadmium, copper, iron, lead, nickel, phosphorus, zinc
テクニック
photometry: suitable
保管温度
15-25°C
詳細
アナリシスノート
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
プロトコル
Analytical method – Cobalt in wastewater from printing plates, print materials, and graphic products, Photometric determination with Nitroso-R-Salt
Analytical method – Cobalt in wastewater from inorganic pigments, photometric determination with Nitroso-R-Salt
Analytical method – Cobalt in wastewater from inorganic pigments, photometric determination with Nitroso-R-Salt
Cobalt in wastewater from the production and casting of non-ferrous metals