Merck
1.09964
Supelco
Nitric acid
0.1 M (0.1 N), for 1000 ml, Titrisol®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HNO3
CAS番号:
分子量:
63.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
NACRES:
NA.21
product name
硝酸 溶液, for 1000 ml, c(HNO₃) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
品質水準
製品種目
Titrisol®
形状
liquid
反応適合性
reaction type: Acid-base reactions
濃度
0.1 M
テクニック
titration: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
bp
101 °C/1013 hPa
mp
-10 °C
密度
1.07 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
SMILES記法
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI Key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
硝酸 溶液 Suprapur&#174;
Supelco
1.00441
硝酸 溶液
硝酸 70%, purified by redistillation, &#8805;99.999% trace metals basis
Sigma-Aldrich
225711
硝酸
硝酸 溶液 Ultrapur
Supelco
1.01518
硝酸 溶液