Merck
1.09736
Supelco
Methyl myristate
reference substance for gas chromatography
別名:
Methyl myristate, Myristic acid methyl ester, Methyl tetradecanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)12COOCH3
CAS番号:
分子量:
242.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
204-680-1
蒸気圧
0.065 Pa ( 25 °C)
品質水準
フォーム
liquid
bp
295 °C/1001 hPa
mp
18 °C
転移温度
flash point 112 °C
密度
0.867 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-2/h3-14H2,1-2H3
InChI Key
ZAZKJZBWRNNLDS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
233.6 °F - closed cup
引火点(℃)
112.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体