安全性情報
1.09743
Supelco
Methyl oleate
reference substance for gas chromatography
別名:
Methyl oleate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H36O2
CAS番号:
分子量:
296.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
203-992-5
NACRES:
NA.24
品質水準
フォーム
liquid
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
202-210 °C/20 hPa
mp
-20 °C
転移温度
flash point 113 °C
密度
0.87 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(C)C(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h10-11H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10+
InChI Key
QYDYPVFESGNLHU-ZHACJKMWSA-N
アナリシスノート
Purity (GC): ≥ 96.0
Identity (IR-spectrum): conforms
methyl elaidate (GC): ≤ 1.0
Methyl linoleate (GC): ≤ 1.0
Methyl stearate (GC): ≤ 1.0
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体