About This Item
化学式:
CH3(CH2)8CH3
CAS番号:
分子量:
142.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
EC Index Number:
204-686-4
おすすめの製品
蒸気圧
1 hPa ( 16 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
208 °C
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
0.7-5.4 % (v/v)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
動粘度
<7 cSt(40 °C)
bp
174 °C/1013 mbar
mp
-30 °C
転移温度
flash point 51 °C
密度
0.73 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChI Key
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC): ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Identity (IR-spectrum): conforms
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
114.8 °F - closed cup
引火点(℃)
46.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体