安全性情報
8.03405
Sigma-Aldrich
n-Decane
for synthesis
別名:
n-Decane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)8CH3
CAS番号:
分子量:
142.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
EC Index Number:
204-686-4
NACRES:
NA.22
bp:
174 °C/1013 mbar
グレード
for synthesis
synthesis grade
品質水準
蒸気圧
1 hPa ( 16 °C)
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
208 °C
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
0.7-5.4 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
動粘度
<7 cSt(40 °C)
bp
174 °C/1013 mbar
mp
-30 °C
転移温度
flash point 51 °C
密度
0.73 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C(CCCCC)CCCC
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChI Key
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Molecular Dynamics in Surfactant Research: Dong et al. conducted molecular dynamics simulations to study the effects of surfactants on methane and n-decane interactions. This research provides insights into the applications of n-decane in enhancing the performance of surfactants in oil recovery and environmental remediation processes (Dong et al., 2024).
  • Interfacial Adsorption Studies: Ruwoldt et al. explored the interfacial adsorption properties of oil-soluble kraft lignin and its ability to stabilize water-in-oil emulsions, where n-decane plays a crucial role as a model hydrocarbon solvent, contributing to understanding emulsion stability and lignin-solvent interactions in industrial applications (Ruwoldt et al., 2024).
  • Semiconductor Strain Gauges in Geotechnical Engineering: Mikhaltsevitch and Lebedev utilized semiconductor strain gauges to measure the effective stress coefficient for the elastic moduli of sandstone. N-decane could potentially be used as a fluid medium in these experiments to simulate natural hydrocarbon environments, enhancing the accuracy of geophysical assessments (Mikhaltsevitch et al., 2024).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.729 - 0.730
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
114.8 °F - closed cup
引火点(℃)
46.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4