安全性情報
8.18629
Sigma-Aldrich
n-Undecane
for synthesis
別名:
n-Undecane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)9CH3
CAS番号:
分子量:
156.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
EC Index Number:
214-300-6
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.6 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
220 °C
expl. lim.
0.6-6.5 % (v/v)
kinematic viscosity
1.6 cSt(20 °C)
mp
-26 °C
転移温度
flash point 60 °C
密度
0.74 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C11H24/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3-11H2,1-2H3
InChI Key
RSJKGSCJYJTIGS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Reactive Extraction: The study explores the reactive extraction efficiencies of lactic acid and other organic acids using n-undecane in a solvent system (N Mungma, M Kienberger, M Siebenhofer - ChemEngineering, 2019).
  • Plasma Catalytic Degradation: Research on using cerium oxide-supported catalysts for the plasma catalytic degradation of n-undecane to reduce emissions from the printing industry (T Xia, S Yao, Z Wu, G Li, J Li - Journal of Hazardous Materials, 2022).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.739 - 0.741
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
140.0 °F
引火点(℃)
60 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
ノナン anhydrous, ≥99%
Sigma-Aldrich
296821
ノナン
デカン analytical standard
Supelco
30540
デカン
n-Octane for synthesis
Sigma-Aldrich
8.06910
n-Octane
ドデカン anhydrous, ≥99%
Sigma-Aldrich
297879
ドデカン
デカン anhydrous, ≥99%
Sigma-Aldrich
457116
デカン
ヘプタン anhydrous, 99%
Sigma-Aldrich
246654
ヘプタン