Merck
296821
Sigma-Aldrich
ノナン
anhydrous, ≥99%
別名:
n-ノナン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7CH3
CAS番号:
分子量:
128.26
Beilstein:
1696917
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
anhydrous
品質水準
認証
suitable for EPA 1613
蒸気密度
4.41 (vs air)
蒸気圧
0.18 psi ( 37.7 °C)
アッセイ
≥99%
形状
liquid
自己発火温度
401 °F
expl. lim.
2.9 %
不純物
<0.005% water
蒸発残留物質
<0.0003%
屈折率
n20/D 1.405 (lit.)
bp
151 °C (lit.)
mp
−53 °C (lit.)
密度
0.718 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCC
InChI
1S/C9H20/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-9H2,1-2H3
InChI Key
BKIMMITUMNQMOS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ノナンは線状アルカンで主に石油燃料中に含まれます。
アプリケーション
  • Metabolomic analysis reveals Ligilactobacillus salivarius CCFM 1266 fermentation improves dairy product quality.: The research demonstrates the use of nonane as a volatile organic compound (VOC) marker in metabolomic studies to assess the quality improvement in dairy products through fermentation processes, enhancing food quality control (Yan et al., 2024).
  • Study on the effect of enzymolysis combined fermentation on reducing the off-flavor of egg white powder.: This paper discusses the application of nonane as an indicator for measuring the reduction of off-flavors in egg white powder, providing insights into improving the sensory attributes of food products (Chen et al., 2024).
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
87.8 °F - closed cup
引火点(℃)
31.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
296821-6X1L:
296821-4X2L:
296821-VAR:
296821-2L:4548173936123
296821-BULK:
296821-100ML:4548173936109
296821-900ML:
296821-1L:4548173936116
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Optimization of pressurized hot water extraction of Lavandin essential oils via central composite design.
Kamali H, et al.
International Journal of ChemTech Research, 6(11), 4853-4861 (2014)
Optimization of process variables for essential oil from Lavandula angustifolia by PHWE using central composite design.
Kamali H, et al.
International Journal of ChemTech Research, 6(2), 1151-1161 (2014)
Condensation of a supersaturated vapor. VIII. The homogeneous nucleation of n-nonane.
Hung CH, et al.
J. Chem. Phys., 90(3), 1856-1865 (1989)
Oxidation kinetics of n-nonane: Measurements and modeling of ignition delay times and product concentrations.
Rotavera B, et al.
Proceedings of the Combustion Institute, 33(1), 175-183 (2011)
Ad M J Ragas et al.
Environment international, 37(5), 872-881 (2011-04-01)
We performed a cumulative risk assessment for people living in a hypothetical urban environment, called Urbania. The main aims of the study were to demonstrate how a cumulative risk assessment for a middle-sized European city can be performed and to