Merck
1.09014
Supelco
Hoechst wax C micropowder
tabletting aid for X-ray fluorescence analysis
別名:
Hoechst wax C micropowder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H76N2O2
CAS番号:
分子量:
593.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352402
EC Index Number:
203-755-6
NACRES:
NA.21
蒸気圧
0.000023 Pa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
solid
有効性
>20000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
144 °C
転移温度
flash point 270 °C (DIN 51758)
密度
1 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
210 kg/m3
保管温度
15-25°C
SMILES記法
O=C(NCCNC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C38H76N2O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-37(41)39-35-36-40-38(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-36H2,1-2H3,(H,39,41)(H,40,42)
InChI Key
RKISUIUJZGSLEV-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Bi (Bismuth): ≤ 10 µg/g
Co (Cobalt): ≤ 5 µg/g
Cr (Chromium): ≤ 5 µg/g
Cu (Copper): ≤ 5 µg/g
Fe (Iron): ≤ 5 µg/g
Mn (Manganese): ≤ 5 µg/g
Ni (Nickel): ≤ 5 µg/g
Pb (Lead): ≤ 10 µg/g
Sr (Strontium): ≤ 5 µg/g
Tl (Thallium): ≤ 10 µg/g
Zn (Zinc): ≤ 5 µg/g
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
518.0 °F - DIN 51758
引火点(℃)
270 °C - DIN 51758
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2