Merck
1.07861
Sigma-Aldrich
炭酸ストロンチウム
Technipur®
別名:
Carbonic acid strontium salt, Strontianite
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SrCO3
CAS番号:
分子量:
147.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.21
品質水準
pH
7-8 (20 °C, 0.01 g/L in H2O)
mp
1497 °C
密度
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Sr++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Sr/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI Key
LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Strontium carbonate is a precursor material used in the manufacture of colorants in fireworks, special glasses, computer monitors, paints, glass cathode-ray tubes, medicine, and photocatalysts.
アプリケーション
Strontium carbonate can be used to prepare:
  • (1-x)(Bi0.5Na0.5)TiO3-xSrTiO3-ceramics exhibiting piezoelectric properties.
  • Samarium and sodium-doped SrBi4Ti4O15 piezoelectric ceramics.
  • Sodium and praseodymium substituted Sr0.2Na0.4Pr0.4Bi4Ti4O15 piezoelectric ceramic for high-temperature sensor applications.
法的情報
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
文書ライブラリにアクセスする
Dielectric properties of Na and Pr doped SrBi4Ti4O15 ceramics
Rajashekhar G
Materials Today, 33(8), 5467-5470 (2020)
Visible Light Responsive Strontium Carbonate Catalyst Derived from Solvothermal Synthesis
Wichannananon P, et al.
Catalysts, 10(9), 1069-1069 (2020)