Merck
1.06350
Sigma-Aldrich
重硫酸ナトリウム 一水和物
extra pure, Technipur®
別名:
硫酸水素ナトリウム 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaHSO4 · H2O
CAS番号:
分子量:
138.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.21
品質水準
pH
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
183 °C (decomposition)
SMILES記法
[Na+].[H]O[H].OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Na.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
InChI Key
JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Sodium hydrogen sulfate monohydrate can be used as a component of:
  • An electrolytic system used to prepare nanotube arrays via anodization of titanium foils for hydrogen gas sensing applications.
  • The mixture of phosphates of copper and sodium, which can be used as a heat storage material.
法的情報
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1