Merck
106331
SAFC
アルブミン ヒト
recombinant human albumin
医薬品製造
別名:
rHSA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2936H4624N786O889S41
CAS番号:
分子量:
66471.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
リコンビナント
expressed in Pichia pastoris
品質水準
無菌性
sterile (low bioburden)
フォーム
liquid
分子量
monomer ~67 kDa
パラメーター
2-8 °C temp. range
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI Key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
recombinant human albumin, expressed in Pichia pastoris
アプリケーション
この組み換え体は吸収・分布・代謝・排泄(ADME)薬理研究、細胞培養、薬物送達研究、細胞の凍結保存における使用に推奨されています。
media manufacturing supplement
生物化学的/生理学的作用
アルブミンは動物の体液および組織ならびに一部の植物種子に認められる、可溶性の単量体タンパク質です。血清アルブミンは、ステロイド、脂肪酸、甲状腺ホルモンのキャリアタンパク質として機能します。血清アルブミンは、血液のコロイド浸透圧の調節にも重要です。
特徴および利点
safe and suitable NAO recombinant supplement
包装
  • 1063310020: 20 ml (10%, w/v)
  • 1063310050: 50 ml (10%, w/v)
Shipped in blue ice packs.
その他情報
Product is manufactured in a facility adhering to Good Manufacturing Practices.
より詳細な情報につきましては、human serum albuminをご覧ください。
注意
do not freeze
法的情報
CellPrime is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3