1.06303
di-Sodium tetraborate decahydrate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF
医薬品製造
別名:
di-Sodium tetraborate decahydrate, Borax, Sodium biborate decahydrate, Sodium borate decahydrate
About This Item
おすすめの製品
認証
BP
JP
NF
Ph. Eur.
品質水準
蒸気圧
0.213 hPa ( 20 °C)
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
アッセイ
99.0-103.0% (acidimetric)
フォーム
solid
pH
9.2 (20 °C, 47 g/L in H2O)
mp
75 °C (Elimination of water of crystallisation)
溶解性
49.74 g/L
密度
1.72 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].B([O-])(OB([O-])OB=O)OB=O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-9-3(7)11-4(8)10-2-6;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
InChI Key
OJPFLODMGUZMKD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1063039999:
CO1E1063031000:
1063030001:
1063039029:
CO1E1063039029:
1063031000BWT:
1063039029BWT:
1063039028:
1063031000:
1063030000:
試験成績書(COA)