主要文書
1.06062
Sigma-Aldrich
N,N′-Methylenebisacrylamide ready-to-use solution "BIS" 2%
for electrophoresis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105323
NACRES:
NC.01
品質水準
形状
liquid
密度
1.00 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-8°C
アナリシスノート
Assay (by acidimetry following saponification): 1.80 - 2.20 %
Absorbance A (290 nm; 2.0 %; 1 cm): ≤ 0.4
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Peripheral nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3