Merck
1.05699
Supelco
di-Lithium tetraborate
for analysis
別名:
di-Lithium tetraborate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
B4Li2O7
CAS番号:
分子量:
169.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
234-514-3
NACRES:
NB.21
品質水準
アッセイ
≥98.0% (acidimetric)
形状
solid
pH
9.1 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
930 °C
溶解性
141.2 g/L
密度
2.35 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
330 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/4B.2Li.7H2O/h;;;;;;7*1H2
InChI Key
DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連事項
Replaces: LX0366A-2; LX0366A
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.001 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
1056999025:
1056991000:
IN21056990100:
IN2RCML105699:
1056990000:
1.05699-1000:
IN21056990500:
1056990100:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4