Merck
222534
Sigma-Aldrich
四ホウ酸リチウム
≥99.9% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Li2B4O7
CAS番号:
分子量:
169.12
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
品質水準
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
形状
powder
mp
760-880 °C (lit.)
密度
≥0.25 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Li+].[Li+].[O-]B(OB=O)OB([O-])OB=O
InChI
1S/B4O7.2Li/c5-1-9-3(7)11-4(8)10-2-6;;/q-2;2*+1
InChI Key
PSHMSSXLYVAENJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
四ホウ酸リチウムは焦電性および圧電性の材料であり、圧力センサーや表面弾性波(SAW)装置に応用できる可能性があります。テルビウムや第二銅イオンなどの活性化因子の存在下で、四ホウ酸リチウムは熱発光特性を示します。
四ホウ酸リチウム(Li2B4O7)は圧電材料です。これはホウ酸から合成できます。その焦電特性、圧電特性、および誘電特性が評価されています。非線形光学の分野で広く使用されている材料です。その電子構造は、X線光電子分光法(XPS)および量子力学的モデリング法により調べられています。
アプリケーション
分光器の融剤として使用されます。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
222534-50G:
222534-1KG:
222534-250G:
222534-VAR:
222534-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Thermoluminescence in lithium tetraborate doped with activators.
Kutomi Y and Takeuchi N.
Journal of Materials Science Letters, 5(1), 51-53 (1986)
Pyroelectric and piezoelectric properties of lithium tetraborate single crystal.
Bhalla AS, et al.
Japanese Journal of Applied Physics, 24(S2), 727-727 (1985)
Lithium tetraborate: a new temperature-compensated SAW substrate material.
Whatmore RW, et al.
Electronics Letters, 17(1) (1981)
Elastic, piezoelectric, acousto-optic and electro-optic properties of Li2B4O7.
Shiosaki T, et al.
Japanese Journal of Applied Physics, 24(S1), 25-25 (1985)
Electronic structure of lithium tetraborate Li2B4O7 crystals. Cluster calculations and x-ray photoelectron spectroscopy.
Kuznetsov AY, et al.
Physics of the Solid State, 41(1), 48-50 (1999)