安全性情報
1.04413
Supelco
Mercury(II) sulfate solution 200 g/l
in diluted sulfuric acid for determination of COD acc. to DIN 38409-H 43-1 (short-term experience)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
SE.11
品質水準
フォーム
liquid
アナライトの機能クラス
chemical oxygen demand (COD)
テクニック
photometry: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
密度
1.3 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
アナリシスノート
Concentration (HgSO₄): 198.0 - 202.0 g/l
Concentration (H₂SO₄): 173.0 - 180.0 g/l
免責事項
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
毒物