安全性情報
1.01517
Supelco
Silver sulfate solution 10 g/l
in sulfuric acid (D = 1.84 g/ml) for COD determination
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NB.21
品質水準
フォーム
liquid
アナライトの機能クラス
chemical oxygen demand (COD)
テクニック
photometry: suitable
密度
1.84 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
アナリシスノート
Concentration (Ag₂SO₄): 9.8 - 10.2 g/l
Concentration (H₂SO₄): 1665 - 1735 g/l
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3