Merck
1.04316
Millipore
Buffered Peptone Water
NutriSelect® Prime, ISO 6579, ISO 6887, ISO 21528, ISO 22964, FDA BAM, EP, powder, Suitable for use in Halal and Kosher certified processes, pkg of 500 g
別名:
NutriSelect® prime緩衝ペプトン水、ハラール認証、ISO 6579、ISO 6887、ISO 21528、ISO 22964、FDA-BAMおよびEP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106213
NACRES:
NA.74
認証
EP
ISO 21528
ISO 22964
ISO 6579
ISO 6887
品質水準
法規制遵守
FDA BAM
形状
powder
包装
pkg of 500 g
メーカー/製品名
NutriSelect® Prime
テクニック
microbiological culture: suitable
pH
7.0 ± 0.2 (25.0 °C)
アプリケーション
food and beverages
保管温度
15-25°C
適合性
nonselective for bacteria
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
NutriSelect® prime緩衝ペプトン水、ハラールは富栄養で、亜致死的に損傷した細菌に対して高い蘇生率および強い増殖を提供します。
リン酸緩衝系は、前濃縮期間中にpHを維持し、培地のpH変化により引き起こされる細菌の損傷を防ぎます。
ペプトンは、炭素、窒素、ビタミン、およびミネラルの供給源であり、塩化ナトリウムは浸透圧のバランスを維持します。
アプリケーション
NutriSelect® prime緩衝ペプトン水、ハラールは、特にSalmonellaCronobacter菌種などの病原性Enterobacteriaceaeのような細菌の予備的な非選択的濃縮や、食品および飼料、水などの他の材料からのサンプルの希釈に使用されます。
法的情報
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3