安全性情報
1.03874
Supelco
CHEMIZORB® H+
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131902
NACRES:
NB.21
濃度
30-50% (acidimetric, Na2CO3)
損失
≤15% loss on drying, 160 °C
pH
9.0 - 12.0(5%, aqueous slurry)
かさ密度
85 - 100 g/100 mL
適合性
passes test for application (Hydrochloric acid)
passes test for application (Nitric acid)
passes test for application (Sulfuric acid)
passes test for identity
詳細
Absorbent and neutralizer for spilled acids, with indicator
法的情報
CHEMIZORB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2