Merck
1.02584
SAFC
Caffeine
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP
医薬品製造
別名:
Caffeine, 7-Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethylxanthine, 3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10N4O2
CAS番号:
分子量:
194.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
200-362-1
認証
BP
Ph. Eur.
USP
品質水準
蒸気圧
20 hPa ( 80 °C)
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
アッセイ
98.5-101.0% (HPLC)
98.5-101.0% (perchloric acid titration)
フォーム
crystalline powder
自己発火温度
>600 °C
有効性
367.7 mg/kg LD50, oral (Rat)
テクニック
API processing | cocrystal formation: suitable
pH
5.5-6.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
235-239 °C
溶解性
20 g/L
密度
1.23 g/cm3 at 18 °C
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[n]1(c2c(nc1)N(C(=O)N(C2=O)C)C)C
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
InChI Key
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We offer a range of high quality critical raw materials, solvents and reagents plus the documentation and expertise to meet stringent regulatory requirements. In addition to our comprehensive portfolio, we also offer custom manufacturing services to meet your exact needs. As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
Caffeine Emprove® Essential is suitable for pharmaceutical applications.
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アプリケーション
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CO1E1025849050:
1025841000:
1025840000:
1025849999:
1025849050:
1.02584.1000A:
CO1E1025841000:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6