Merck
1.02459
Supelco
塩化鉄(II) 四水和物
extra pure special grade
別名:
塩化第一鉄 四水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FeCl2 · 4H2O
CAS番号:
分子量:
198.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.21
蒸気圧
10 mmHg ( 693 °C)
品質水準
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
107 °C (Elimination of water of crystallisation)
SMILES記法
O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
InChI
1S/2ClH.Fe.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI Key
WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash