安全性情報
1.01945
Supelco
Bromine
extra pure
別名:
Bromine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
159.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
EC Index Number:
231-778-1
NACRES:
NA.21
蒸気圧
233 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
動粘度
0.314 cSt(20 °C)
bp
58.8 °C/1013 hPa
mp
-7.3 °C
溶解性
35 g/L
密度
3.12 g/cm3 at 20 °C (liquid)
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Br-]
InChI
1S/BrH/h1H/p-1
InChI Key
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
詳細
extra pure
アプリケーション
Bromine extra pure. CAS 7726-95-6, molar mass 159.81 g/mol.
アナリシスノート
Assay (iodometric)≥ 99 %Identitypasses testIodine (I)≤ 0.002 %Organic bromine compoundspasses testNon volatile matter≤ 0.02 %
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第2種指定化学物質