Merck
1.00635
SAFC
Salicylic acid
fine powder EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP
医薬品製造
別名:
Salicylic acid, 2-Hydroxybenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6O3
CAS番号:
分子量:
138.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
200-712-3
認証
BP
Ph. Eur.
USP
品質水準
蒸気圧
<1 hPa ( 100 °C)
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
アッセイ
98.0-102.0% dry basis (HPLC)
形状
solid
自己発火温度
500 °C
有効性
1250-1580 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
テクニック
tissue culture: suitable
pH
2.4 ( in H2O, saturated solution)
bp
211 °C/1013 hPa
mp
157-159 °C
転移温度
flash point 157 °C
溶解性
water: 2 g/L at 20 °C
密度
1.443 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
400‑500 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.0100%
sulfate (SO42-): ≤0.0200%
アプリケーション
liquid formulation
pharmaceutical
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
InChI Key
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We offer a range of high quality critical raw materials, solvents and reagents plus the documentation and expertise to meet stringent regulatory requirements. In addition to our comprehensive portfolio, we also offer custom manufacturing services to meet your exact needs. As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
Salicylic acid is used in dermatological medicine for skin exfoliating and acne. Salicylic acid Emprove® Essential is suitable for pharmaceutical applications.
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
314.6 °F - closed cup
引火点(℃)
157 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1006359019BWT:
1006350000:
1006359999:
1006359019:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
サリチル酸 Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1013
サリチル酸
サリチル酸 European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
S0200000
サリチル酸
サリチル酸 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1609002
サリチル酸
水 for inorganic trace analysis Suprapur&#174;
Supelco
1.00473
Aspirin meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
A2093
Aspirin
プロトコル
With the exception of prolin, amino acids are hardly soluble in alcohols. Therefore, only the adherent moisture can be determined by the direct volumetric method.
Summary application report for analysis of moisture in Triethylamine
Summary application report for analysis of moisture in Triethylamine
Summary application report for analysis of moisture in 2-Aminoethanol, Ethanolamin