Merck
1.00631
SAFC
Salicylic acid
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP
医薬品製造
別名:
Salicylic acid, 2-Hydroxybenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6O3
CAS番号:
分子量:
138.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
200-712-3
認証
BP
Ph. Eur.
USP
品質水準
蒸気圧
<1 hPa ( 100 °C)
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
アッセイ
98.0-102.0% dry basis (HPLC)
フォーム
solid
自己発火温度
500 °C
有効性
1250-1580 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
テクニック
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH
2.4 ( in H2O, saturated solution)
bp
211 °C/1013 hPa
mp
157-159 °C
転移温度
flash point 157 °C
溶解性
2 g/L
密度
1.443 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
400‑500 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.0100%
sulfate (SO42-): ≤0.0200%
アプリケーション
liquid formulation
pharmaceutical
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
InChI Key
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
詳細
We offer a range of high quality critical raw materials, solvents and reagents plus the documentation and expertise to meet stringent regulatory requirements. In addition to our comprehensive portfolio, we also offer custom manufacturing services to meet your exact needs. As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
Salicylic acid is used in dermatological medicine for skin exfoliating and acne. Salicylic acid Emprove® Essential is suitable for pharmaceutical applications.
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
314.6 °F - closed cup
引火点(℃)
157 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1006310000:
1006319999:
1006311000:
1006311000BWT:
1006319024:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Summary application report for analysis of moisture in Ammonia, aqueous