蒸気密度
4.8 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 114 °C)
アッセイ
99.5-100.5% (calc. to the dried substance)
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
不純物
residual solvents, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.2% related subst. (HPLC)
強熱残分
≤0.05% (as SO4)
損失
≤0.3% loss on drying
bp
211 °C (lit.)
mp
158-161 °C (lit.)
158-161 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
適合性
complies for appearance of solution
complies for identity
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
InChI Key
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ALB(213) , PTPN1(5770)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- Salinity stress management in agriculture: A study demonstrated the application of salicylic acid in ameliorating salinity stress in barley, revealing its potential to enhance crop resilience to saline environments, thereby contributing to sustainable agricultural practices (Hanif et al., 2024).
- Enhanced pharmaceutical gel performance: Research on nitrocellulose for prolonged permeation of Levofloxacin HCl-Salicylic Acid In Situ gel emphasized its utility in enhancing drug delivery systems, particularly in treating bacterial infections with improved efficacy (Khaing et al., 2024).
- Biotechnological production of withanolides: Salicylic acid was applied as an elicitor in the hairy root culture of Withania somnifera, significantly boosting the production of withanolides and phenolic acids, vital for pharmaceutical applications due to their therapeutic properties (Halder and Ghosh, 2024).
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
314.6 °F - closed cup
引火点(℃)
157 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
27301-1KG-R:
27301-BULK-R:
27301-VAR-R:
27301-6X1KG-R:
27301-25KG-R:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chromatograms
application for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)