Merck
1.00250
SAFC
Phosphoric acid 75%
EMPROVE® EXPERT
医薬品製造
別名:
Orthophosphoric acid, o-Phosphoric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352301
蒸気圧
2 hPa ( 20 °C)
品質水準
製品種目
EMPROVE® EXPERT
pH
<0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
動粘度
14.7 cSt(25 °C)
bp
135 °C
mp
-17 °C
密度
1.58 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
parenterals
保管温度
2-8°C
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1002500001:
1002509200:
1002509640:
1002509999:
1002509010:
1002500001BWT:
1002509950:
1002500000:
試験成績書(COA)