Merck
1.00162
SAFC
ホウ酸
powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF
医薬品製造
別名:
Orthoboric acid, Trihydroxidoboron
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3BO3
CAS番号:
分子量:
61.83
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
EC Index Number:
233-139-2
認証
BP
JP
NF
Ph. Eur.
品質水準
蒸気圧
2.6 mmHg ( 20 °C)
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
アッセイ
99.5-100.5% dry basis (alkalimetric)
フォーム
powder
solid
pH
3.8-4.8 (20 °C, 33 g/L in H2O)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
溶解性
49.2 g/L
密度
1.489 g/cm3 at 23 °C
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.04%
微量陽イオン
As: ≤0.0001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0015%
アプリケーション
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI Key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
Boric acid has antimicrobial characteristics and is therefore typically used as preservative in pharmaceutical formulations and cosmetics. It is also used as buffering agent and pH adjuster.
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1001625000BWT:
1001629050:
1001620001:
1001625000:
1001629050BWT:
CO1E1001629025:
1001621000:
1001620000:
1001629025BWT:
1001629025:
CO1H1001629025:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
ホウ酸 BioXtra, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
B7660
ホウ酸
ホウ酸 puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., buffer substance, ≥99.8%
Sigma-Aldrich
31146
ホウ酸
ホウ酸 puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, 99.5-100.5%, powder
Sigma-Aldrich
11607
ホウ酸