認証
BP
NF
Ph. Eur.
品質水準
蒸気圧
2.6 mmHg ( 20 °C)
製品種目
EMPROVE® API
アッセイ
99.5-100.5% (alkalimetric)
フォーム
solid
有効性
2660 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
3.8-4.8 (20 °C, 33 g/L in H2O)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
溶解性
49.2 g/L
密度
1.489 g/cm3 at 23 °C
かさ密度
400‑600 kg/m3
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.04%
微量陽イオン
As: ≤0.0001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0015%
アプリケーション
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
保管温度
2-25°C
SMILES記法
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI Key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1001649025:
1001641000:
1001640001:
1001640000:
1001649028:
CO1E1001649025:
試験成績書(COA)