07-758
Anti-phospho-Flt-1 (Tyr1213) Antibody
Upstate®, from rabbit
別名:
Vascular endothelial growth factor receptor 1 (VEGFR-1), Vascular permeability factor receptor, Tyrosine-protein kinase FRT, Fms-like tyrosine kinase
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
bovine, human, goat, sheep, rat, mouse
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr1213)
遺伝子情報
bovine ... Flt1(503620)
human ... FLT1(2321)
mouse ... Flt1(14254)
rat ... Flt1(54251)
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
成長因子及び受容体
品質
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Recombinant Flt-1 (Catalogue No. 14-562) phosphorylated by ATP
その他情報
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
07-758:
試験成績書(COA)