Merck
すべての画像(6)
主要文書
安全性情報
05-1044
Sigma-Aldrich
抗Sin1抗体、クローン1C7.2
clone 1C7.2, from mouse
別名:
MEKK2-interacting protein 1, Mitogen-activated protein kinase 2-associated protein 1, SAPK-interacting protein 1, Stress-activated map kinase-interacting protein 1, TORC2 subunit MAPKAP1, mitogen-activated protein kinase associated protein 1, ras inhibit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1C7.2, monoclonal
化学種の反応性
rat, mouse, human
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAPKAP1(79109)
詳細
Sin1(stress-activated protein kinase (SAPK)-interacting protein 1、MAPKAP1)は、Torc2複合体の不可欠な成分です。mTORC2は、mTOR(大きなSer/Thrプロテインキナーゼ)、Sin1、GL (mLST8)、Protor1、Protor2、およびRictorで構成されています。この複合体は、主にPI3キナーゼのダウンストリームで活性化され、主にSer473のAktをリン酸化することにより細胞の増殖と生存に影響していることが知られています。さらに、mTORC2複合体は、Rac、Rho、PKCを介してその効果を発揮することで、細胞骨格の構造や移動に影響することも知られています。Sin1は、Ras、SPAK、JNKなどのタンパク質なしで直接相互作用することも知られています。
Sin1は、複数のオルタナティブスプライシングアイソフォームを持つことが知られています。全長Sin1は、522aaのタンパク質(59kDa)です。Sin1(Isoform 5)(36 kDa)には、エキソン6があり、選択的エキソン7aにスプライスされ、その結果、RBCドメインとPHLドメインの両方が失われます。Sin1(Isoform 2)(55 kDa)には、エキソン7とRBDが欠けています。Sin1(アイソフォーム3)(53 kDa)には、エキソン8とPHLドメインがありません。Sin1(アイソフォーム4)(37 kDa)にはエキソン1がありません。
特異性
Sin-1とそのアイソフォームを検出します。
その他の種は試験していません。
免疫原
全長ヒトSin1 GST融合タンパク質。
アプリケーション
この抗Sin1抗体、クローン1C7.2を用いたSin1の検出は、WB、IP、IH(P)、IFでの使用が検証されています。&
品質
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:1,000で使用、SDS-PAGEにより分離してPVDFへ移したA431細胞ライセートにおいて、Sin1を検出できます。
ターゲットの説明
Sin1は59 kDaで、アイソフォームは36、37、41、53、54、および55 kDaです。
物理的形状
フォーマット:精製
精製マウスモノクローナル抗体、150mM NaCl、0.05% NaN3含有の0.1M Tris-Glycine (pH 7.4)バッファーに溶解。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
05-1044:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
MicroRNA-7 regulates the mTOR pathway and proliferation in adult pancreatic ?-cells.
Wang, Y; Liu, J; Liu, C; Naji, A; Stoffers, DA
Diabetes null
Isolation of the mTOR complexes by affinity purification.
Dos D Sarbassov,Olga Bulgakova,Rakhmet I Bersimbaev,Tattym Shaiken
Methods in Molecular Biology null
PPIP5K1 modulates ligand competition between diphosphoinositol polyphosphates and PtdIns(3,4,5)P3 for polyphosphoinositide-binding domains.
Gokhale, NA; Zaremba, A; Janoshazi, AK; Weaver, JD; Shears, SB
The Biochemical Journal null
Suree Kim et al.
Cancers, 13(10) (2021-06-03)
The serine/threonine kinase AKT is a major effector during phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K)-driven cell signal transduction in response to extracellular stimuli. AKT activation mechanisms have been extensively studied; however, the mechanism underlying target of rapamycin complex 2 (mTORC2) phosphorylation of AKT
J Mathieu et al.
Nature communications, 10(1), 632-632 (2019-02-09)
To reveal how cells exit human pluripotency, we designed a CRISPR-Cas9 screen exploiting the metabolic and epigenetic differences between naïve and primed pluripotent cells. We identify the tumor suppressor, Folliculin(FLCN) as a critical gene required for the exit from human