07-672-I
Anti-MYPT1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Protein phosphatase 1 regulatory subunit 12A, 130 kDa myosin-binding subunit of smooth muscle myosin phosphatase, Myosin phosphatase-targeting subunit 1, Myosin phosphatase target subunit 1, PP1M subunit M110, Protein phosphatase myosin-binding subunit
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human
交差性(ホモロジーによる予測)
chicken (immunogen homology)
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PPP1R12A(4659)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
代謝ホルモン及び受容体
品質
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected MYPT1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
07-672-I:
試験成績書(COA)