07-1286
Anti-ATM Antibody
Upstate®, from rabbit
別名:
A-T, mutated, AT mutated, ataxia telangiectasia mutated, ataxia telangiectasia mutated (includes complementation groups A, C and D), ataxia telangiectasia mutated protein, ATM, human phosphatidylinositol 3-kinase homolog, serine-protein kinase ATM, TEL1,
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
mouse, human
交差性(ホモロジーによる予測)
horse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
bovine ... Atm(526824)
human ... ATM(472)
mouse ... Atm(11920)
rat ... Atm(300711)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
核受容体
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected ATM in HeLa and NIH/3T3 cells.
Immunocytochemistry Analysis: 2 µg/mL from a representative lot detected ATM in NIH/3T3 cells.
品質
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected ATM in 10 µg of HeLa nuclear extract.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution.
アナリシスノート
HeLa nuclear extract
その他情報
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
07-1286:
試験成績書(COA)