安全性情報
07-595
Sigma-Aldrich
Anti-acetyl-Histone H4 (Lys12) Antibody
serum, Upstate®
別名:
H4K12Ac, Histone H4 (acetyl K12)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
Saccharomyces cerevisiae, human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
acetylation (Lys12)
遺伝子情報
詳細
ヒストンH4は、真核細胞のクロマチン構造に関与する5つの主要なヒストンタンパク質の1つです。H4は、中心的な球状ドメインと長いN末端尾部を特徴とし、「ひも構造に付着したビーズ状」のヌクレオソーム構造に関与しています。
ヒストンH4のアセチル化は、ヒストンアセチルトランスフェラーゼ(HAT)として知られる酵素のファミリーによって、ヒストンテールの位置の異なるいくつかのリジンで生じます。
特異性
リジン12がアセチル化されたヒストンH4を認識します。
幅広い動物種での交差反応性が予想されています
免疫原
酵母ヒストンH4のアセチル化したリジン12に相当する配列(LGAcKGG)を含むペプチド
アプリケーション
抗アセチル化ヒストンH4(Lys12)抗体(ウサギポリクローナル抗体)を用いたアセチル化ヒストンH4(Lys12)(別名:H4K12Ac、ヒストンH4(アセチル化K12)の検出において、ChIP、DB、WB、ChIP-seqで検証されています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
研究サブカテゴリー
ヒストン
品質
HeLa細胞由来の酸抽出タンパク質でイムノブロッティングにより日常的に評価されています。
ターゲットの説明
10 kDa
物理的形状
免疫枯渇血清
除去処理済みウサギ抗血清、0.07 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+0.105 M NaCl溶液、0.035%アジ化ナトリウム(保存剤)、30%グリセロール含有
保管および安定性
-20°Cで出荷日から1年間保存できます。凍結融解を繰り返さないために、分注してください。製品を最大限回収するために、融解後のキャップを外す前に元のバイアルを遠心分離します。
アナリシスノート
コントロール
酪酸ナトリウムで処理したHeLa細胞由来の酸抽出タンパク質
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
07-595:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The molecular topography of silenced chromatin in Saccharomyces cerevisiae.
Thurtle, DM; Rine, J
Genes & Development null
Histone deacetylase inhibitors modify pancreatic cell fate determination and amplify endocrine progenitors.
Haumaitre, Cecile, et al.
Molecular and cellular biology, 28, 6373-6383 (2008)
The complex pattern of epigenomic variation between natural yeast strains at single-nucleosome resolution.
Filleton, F; Chuffart, F; Nagarajan, M; Bottin-Duplus, H; Yvert, G
Epigenetics & Chromatin null
Yohan Suryo Rahmanto et al.
The Journal of biological chemistry, 291(18), 9690-9699 (2016-03-10)
ARID1A is a tumor suppressor gene that belongs to the switch/sucrose non-fermentable chromatin remodeling gene family. It is mutated in many types of human cancer with the highest frequency in endometrium-related ovarian and uterine neoplasms including ovarian clear cell, ovarian
Schizosaccharomyces pombe Hat1 (Kat1) is associated with Mis16 and is required for telomeric silencing.
Tong, K; Keller, T; Hoffman, CS; Annunziato, AT
Eukaryotic Cell null