安全性情報
07-535
Sigma-Aldrich
抗MKP1抗体
Upstate®, from rabbit
別名:
Anti-CL100, Anti-HVH1, Anti-MKP-1, Anti-MKP1, Anti-PTPN10
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
human, mouse
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FARSB(10056)
特異性
MKP1を認識します。
免疫原
ヒトMAPキナーゼホスファターゼ1(MKP1)のアミノ酸 87-101(DERSAALDGAKRDGT-C)に相当するペプチド
アプリケーション
この抗MKP1抗体を用いたMKP1の検出は、WBでの使用が検証されています。
研究カテゴリー
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
キナーゼ・ホスファターゼ
品質
3T3/A31細胞由来のRIPAライセートのイムノブロットで常に評価されています。
ターゲットの説明
42 kDa
物理的形状
30%グリセロール、0.07M Tris-グリシン、pH 7.4、0.105 M NaCl、保存剤としての0.035%アジ化ナトリウム中のプロテインA精製免疫グロブリン
フォーマット:精製
プロテインA精製
保管および安定性
出荷日から2年間、-20°Cで保存できます。凍結融解を繰り返さないため、分注してください。製品の回収率を最大化するため、解凍した後キャップを開ける前に、元のバイアルを遠心してください。
アナリシスノート
コントロール
ポジティブ抗原コントロール:カタログ番号:12-305、3T3/A31ライセート。2-メルカプトエタノール2.5 μL/ライセート100 μLを加え、5分間煮沸して調製液を還元します。ミニゲルに、1レーンあたり還元ライセート20 μgをロードしてください。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
07-535:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Modulation of gonadotropin-releasing hormone-induced extracellular signal-regulated kinase activation by dual-specificity protein phosphatase 1 in LbetaT2 gonadotropes.
Nguyen, KA; Intriago, RE; Upadhyay, HC; Santos, SJ; Webster, NJ; Lawson, MA
Endocrinology null
Akira Imasato et al.
The Journal of biological chemistry, 277(49), 47444-47450 (2002-10-03)
Despite the importance of glucocorticoids in suppressing immune and inflammatory responses, their role in enhancing host immune and defense response against invading bacteria is poorly understood. We have demonstrated recently that glucocorticoids synergistically enhance nontypeable Haemophilus influenzae (NTHi)-induced expression of
Shen-Hsi Yang et al.
PLoS genetics, 8(12), e1003112-e1003112 (2012-12-29)
Embryonic stem cells and induced pluripotent stem cells represent potentially important therapeutic agents in regenerative medicine. Complex interlinked transcriptional and signaling networks control the fate of these cells towards maintenance of pluripotency or differentiation. In this study we have focused
Marina Lasa et al.
Molecular and cellular biology, 22(22), 7802-7811 (2002-10-23)
The stress-activated protein kinase p38 stabilizes a number of mRNAs encoding inflammatory mediators, such as cyclooxygenase 2 (Cox-2). In HeLa cells the anti-inflammatory glucocorticoid dexamethasone destabilizes Cox-2 mRNA by inhibiting p38 function. Here we demonstrate that this effect is phosphatase
Epinephrine and AICAR-induced PGC-1? mRNA expression is intact in skeletal muscle from rats fed a high-fat diet.
Frier, BC; Wan, Z; Williams, DB; Stefanson, AL; Wright, DC
American Journal of Physiology. Cell Physiology null