安全性情報
07-373
Sigma-Aldrich
抗アセチル-ヒストンH2B抗体
Upstate®, from rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
acetylation (Lys5,Lys12,Lys15,Lys20)
遺伝子情報
human ... H2BC1(255626)
特異性
アセチル化ヒストンH2B
免疫原
ヒトヒストンH2Bの合成ペプチドで、残基5、12、15および20がアセチルリジンです。
アプリケーション
抗アセチル-ヒストンH3抗体(ウサギポリクローナル抗体)を用いたアセチル-ヒストンH3(別名:ヒストンH2B)の検出は、WBにおいて実証されています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
研究サブカテゴリー
ヒストン
品質
通常はHeLa細胞由来の酸抽出タンパク質で、酪酸ナトリウム処理されており、イムノブロッティングにより日常的に評価されています。
ターゲットの説明
15 kDa
物理的形状
グリセロールを30%まで添加する前までは、0.1 M Tris-グリシン(pH 7.4)+0.15 M NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
フォーマット:精製
プロテインAクロマトグラフィー
保管および安定性
-20°Cで2年間
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
07-373:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Spatial memory consolidation is associated with induction of several lysine-acetyltransferase (histone acetyltransferase) expression levels and H2B/H4 acetylation-dependent transcriptional events in the rat hippocampus.
Bousiges, O; Vasconcelos, AP; Neidl, R; Cosquer, B; Herbeaux, K; Panteleeva, I; Loeffler et al.
Neuropsychopharmacology null
Snehajyoti Chatterjee et al.
EMBO molecular medicine, 10(11) (2018-10-03)
Chromatin acetylation, a critical regulator of synaptic plasticity and memory processes, is thought to be altered in neurodegenerative diseases. Here, we demonstrate that spatial memory and plasticity (LTD, dendritic spine formation) deficits can be restored in a mouse model of
A novel activator of CBP/p300 acetyltransferases promotes neurogenesis and extends memory duration in adult mice.
Chatterjee, S; Mizar, P; Cassel, R; Neidl, R; Selvi, BR; Mohankrishna, DV; Vedamurthy et al.
The Journal of Neuroscience null
Frederick A Schroeder et al.
PloS one, 8(8), e71323-e71323 (2013-08-24)
Psychiatric diseases, including schizophrenia, bipolar disorder and major depression, are projected to lead global disease burden within the next decade. Pharmacotherapy, the primary--albeit often ineffective--treatment method, has remained largely unchanged over the past 50 years, highlighting the need for novel
Benjamin E L Lauffer et al.
The Journal of biological chemistry, 288(37), 26926-26943 (2013-07-31)
Histone deacetylases (HDACs) are critical in the control of gene expression, and dysregulation of their activity has been implicated in a broad range of diseases, including cancer, cardiovascular, and neurological diseases. HDAC inhibitors (HDACi) employing different zinc chelating functionalities such