Merck
すべての画像(6)
Key Documents
安全性情報
07-627
Sigma-Aldrich
抗ヒストンH2A.X抗体
serum, Upstate®
別名:
H2A histone family, member X, H2AX histone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... H2AC21(317772)
詳細
ヒストンH2AX(UniProt:P16104;別名:H2a/x、H2A.X)は、ヒトのH2AFX(別名:H2AX)遺伝子(Gene ID:3014)によってコードされています。ヒストンは、真核生物のクロマチンのヌクレオソーム構造の主体となる、高度に保存された塩基性核タンパク質です。ヒストンは、転写調節、DNA修復、DNA複製、および染色体安定性において中心的な役割を果たしています。DNAアクセシビリティは、ヒストンコードとも呼ばれるヒストンの翻訳後修飾とヌクレオソーム再構築の複雑な組み合わせによって制御されています。4種類のコアヒストン(H2A、H2B、H3、H4)各2分子が八量体を形成し、その周りをDNAがヌクレオソームと称する反復単位となって巻きついているため、DNAを鋳型として必要とする細胞機構にDNAは近寄れません。ヒストンH2A.Xは、特有のC末端配列によって他のH2Aヒストンと区別されるH2Aヒストンファミリーのバリアントです。このC末端尾部は、放射線照射やアポトーシス後に二本鎖DNAが切断されるとリン酸化されます。この特有の配列は真核細胞の進化の過程で高度に保存されており、DNA二本鎖の切断に反応してATMまたはATRにより速やかにリン酸化されます。H2A.Xのリン酸化は、DNA損傷部位で安定した修復複合体を形成するために重要です。
特異性
このウサギポリクローナル抗体はヒト細胞のヒストンH2AXを検出します。C末端領域に由来する15アミノ酸内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
ヒトヒストンH2A.Xのアミノ酸121~135に対応するKLH結合合成ペプチド(CSATVGPKAPSGGKKA)に、結合のためにN末端システインを付加したもの。マウスにおいて免疫配列には13/15個の同一のアミノ酸があります。
アプリケーション
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:1,000で使用、ヒト膵臓およびヒト結腸組織切片中のヒストンH2A.Xを検出できます。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:500で使用、H2AおよびH2A.X・リコンビナント・タンパク質中のヒストンH2A.Xを検出できます。
抗ヒストンH2A.X抗体(カタログ番号:07-627)は、ヒストンH2A.Xを特異的に検出するウサギポリクローナル抗体であり、免疫組織染色(パラフィン)およびウェスタンブロッティングでの使用について検証されています。
品質
ヒトJurkat細胞ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、Jurkat細胞ライセート中のヒストンH2A.Xを検出できます。
ターゲットの説明
約15 kDa;算出値15.15 kDa。
物理的形状
0.05%アジ化ナトリウムと30%グリセロールを含有するウサギ抗血清。-20℃で液体。
その他情報
濃度:ロットの具体的な濃度につきましては分析証明書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
07-627:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Correct end use during end joining of multiple chromosomal double strand breaks is influenced by repair protein RAD50, DNA-dependent protein kinase DNA-PKcs, and transcription context.
Gunn, A; Bennardo, N; Cheng, A; Stark, JM
The Journal of Biological Chemistry null
Mitochondrial reactive oxygen species trigger hypoxia-inducible factor-dependent extension of the replicative life span during hypoxia.
Bell, EL; Klimova, TA; Eisenbart, J; Schumacker, PT; Chandel, NS
Molecular and cellular biology null
Identification of functionally relevant histidine residues in the apoptotic nuclease CAD.
G Meiss,S R Scholz,C Korn,O Gimadutdinow,A Pingoud
Nucleic Acids Research null
How to control an infectious bead string: nucleosome-based regulation and targeting of herpesvirus chromatin.
Nevels M, Nitzsche A, Paulus C
Reviews in Medical Virology null
H2AX chromatin structures and their response to DNA damage revealed by 4Pi microscopy.
Bewersdorf, J; Bennett, BT; Knight, KL
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null