Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
07-1497
Sigma-Aldrich
抗cAMP抗体
serum, from rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
rat
交差性(ホモロジーによる予測)
all
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
サイクリックアデノシン一リン酸(cAMP)は、G-タンパク質共役型受容体(GPCR)が細胞表面のさまざまなリガンドと結合するときの、アデニル酸シクラーゼによるATPの細胞内副生成物です。サイクリックAMPは細胞膜を通過するシグナル伝達のセカンドメッセンジャーとして働き、キナーゼ活性化の一部を担います。グルカゴンとアドレナリンの作用、ならびにイオンチャネルを介したカルシウムイオンの移動を調節します。cAMPはGPCRの活性化に直接影響を受けるため、治療薬の開発においてGPCRをモニターする手段として研究されています。
特異性
cAMPに特異的で、1 mMまでの濃度の他のヌクレオチドとは交差反応しません。組織中の固定されたcAMPまたはアセチル化cAMPと反応します。RIAまたはEIAアッセイで、遊離型の非アセチル化cAMPとは反応しません。
免疫原
BSAに抱合した2′O-スクシニルサイクリックAMP
アプリケーション
抗cAMP抗体はcAMPの濃度を検出します。IH(P)での使用が文献発表され、検証されています。
研究カテゴリー
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
GPCR、cAMP/cGMP,カルシウムシグナル伝達
品質
ラット海馬および小脳組織の免疫組織染色により評価されています。
免疫組織染色:希釈倍率1:100で使用、ラット海馬および小脳組織のcAMPを検出できます。
関連事項
代替品:MABN1026
物理的形状
保存剤を含まないPBS中の液体としての希釈血清
未精製ウサギ血清
保管および安定性
出荷日から、未希釈アリコートで-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。
アナリシスノート
コントロール
ラット海馬および小脳組織
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
07-1497:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enterotoxigenic Escherichia coli secretes a highly conserved mucin-degrading metalloprotease to effectively engage intestinal epithelial cells.
Luo, Q; Kumar, P; Vickers, TJ; Sheikh, A; Lewis, WG; Rasko, DA; Sistrunk, J; Fleckenstein, JM
Infection and Immunity null
Marie Helene Schernthaner-Reiter et al.
Human molecular genetics, 29(17), 2951-2961 (2020-08-22)
Mutations of the regulatory subunit (PRKAR1A) of the cyclic adenosine monophosphate (cAMP)-dependent protein kinase (PKA), leading to activation of the PKA pathway, are the genetic cause of Carney complex which is frequently accompanied by somatotroph tumors. Aryl hydrocarbon receptor-interacting protein
Beatriz Martínez-Rojas et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 79(8), 455-455 (2022-07-30)
Neural progenitor cell (NPC) transplantation represents a promising treatment strategy for spinal cord injury (SCI); however, the underlying therapeutic mechanisms remain incompletely understood. We demonstrate that severe spinal contusion in adult rats causes transcriptional dysregulation, which persists from early subacute
Robbert Havekes et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 36(34), 8936-8946 (2016-08-26)
Alterations in cAMP signaling are thought to contribute to neurocognitive and neuropsychiatric disorders. Members of the cAMP-specific phosphodiesterase 4 (PDE4) family, which contains >25 different isoforms, play a key role in determining spatial cAMP degradation so as to orchestrate compartmentalized
Wei Liu et al.
The Journal of experimental medicine, 217(4) (2020-01-10)
Progressive loss of retinal ganglion cells (RGCs) leads to irreversible visual deficits in glaucoma. Here, we found that the level of cyclic AMP and the activity and expression of its mediator Epac1 were increased in retinas of two mouse models