安全性情報
07-1466
Sigma-Aldrich
抗Cdc42抗体
from rabbit
別名:
G25K, GTP-binding Protein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
mouse, human, rat
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CDC42(998)
詳細
cdc42は低分子GTP結合タンパク質のRhoファミリーのメンバーであり、細胞骨格アクチンの構築や形質転換に関与しています。Racはcdc42の下流で、あるいはRasシグナル伝達によって独立的に活性化され、次にRacがRhoを刺激します。cdc42の活性化により糸状仮足が形成されるのに対して、Racでは葉状仮足の形成が刺激され、Rhoはアクチンストレスファイバーの形成を刺激します。cdc42/Rac経路のエフェクターは、NADPHオキシダーゼ(Phox)やSAPK1/JNKファミリーのキナーゼなどです。後者の経路は、cdc42の直接的な標的であるPAKキナーゼによって活性化されます。
特異性
Cdc42を認識しますが、Rac1とは交差反応しません。Cdc42は、低分子GTPアーゼのRhoファミリーのメンバーです。 低分子GTPアーゼは、GDP結合(不活性)状態とGTP結合(活性)状態を交互に繰り返すことによって、さまざまな生物学的応答経路を調節する分子スイッチとして作用します。 Cdc42は糸状仮足の形成を誘導します。 Cdc42はRacを恒常的に活性化し、最終的に糸状仮足は葉状仮足と密接に関連しています。
免疫原
ヒトCdc42のアミノ酸130~141に相当する合成ペプチド
(KEKKLTPITYPQ-C)
アプリケーション
この抗Cdc42抗体はCdc42の検出において、WBでの使用について検証されています。
ウェスタンブロッティング:ウサギ抗Cdc42抗体(カタログ番号:07-1466)およびウサギ抗Rac1抗体(07-14664)のラット脳
Rac1およびCdc42の分子量は約21 kDaです。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
研究カテゴリー
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
MAPキナーゼ
品質
ラット脳ライセートのウェスタンブロットで常に評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:500~1:2000(0.5~2μg/mL)のウサギ抗Cdc42抗体は、ラット脳ライセートで使用されています。
ターゲットの説明
21 kDa
関連事項
先発品:AB4201
物理的形状
アフィニティー精製
フォーマット:精製
精製ウサギポリクローナルIgG、0.02 M PBS(pH 7.6)+0.15 M NaCl溶液、0.1%アジ化ナトリウム(保存剤)含有
保管および安定性
未希釈アリコートで受領日から最長6か月、2~8°Cで安定です。
アナリシスノート
コントロール
ラット脳ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
07-1466:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Edward O Kwarteng et al.
Journal of leukocyte biology, 103(3), 381-393 (2018-01-19)
The switch from fetal to adult hematopoietic stem/progenitor cells (HSPCs) is associated with profound changes in several genetic programs. Although HSPC ageing corresponds to alterations in Wnt signaling, relatively little is known about the relative roles of different Wnt signaling
Amanda Amoah et al.
Haematologica (2021-01-15)
In this study, we characterize age-related phenotypes of human hematopoietic stem cells (HSCs). We report increased frequencies of HSC, HPC and lineage negative cells in the elderly but a decreased frequency of multi-lymphoid progenitors. Aged human HSCs further exhibited a
Tione Buranda et al.
Analytical biochemistry, 442(2), 149-157 (2013-08-10)
We describe a rapid assay for measuring the cellular activity of small guanine triphosphatases (GTPases) in response to a specific stimulus. Effector-functionalized beads are used to quantify in parallel multiple GTP-bound GTPases in the same cell lysate by flow cytometry.
Yang Liu et al.
Developmental biology, 383(2), 239-252 (2013-09-24)
Neural crest cells (NCCs) are physically responsible for craniofacial skeleton formation, pharyngeal arch artery remodeling and cardiac outflow tract septation during vertebrate development. Cdc42 (cell division cycle 42) is a Rho family small GTP-binding protein that works as a molecular
p16 Stimulates CDC42-dependent migration of hepatocellular carcinoma cells.
Chen, YW; Chu, HC; Ze-Shiang Lin, ; Shiah, WJ; Chou, CP; Klimstra, DS; Lewis, BC
Testing null