安全性情報
07-1364
Sigma-Aldrich
Anti-ECT2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
epithelial cell transforming sequence 2 oncogene, Epithelial cell-transforming sequence 2 oncogene, protein ECT2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
pig, human
交差性(ホモロジーによる予測)
porcine (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), opossum (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ECT2(1894)
詳細
上皮細胞形質転換配列2がん遺伝子(ECT2)はグアニンヌクレオチド交換因子(GEF)またはRho GEFのDblファミリーに属するGEFです。ECT2は、N末端内にある2つのBRCTドメイン、DBL相同ドメイン、およびPHドメインで構成されています。複数の研究において、ECT2は細胞皮層と中心紡錘体の両方に局在しており、細胞質分裂における分裂溝形成の極めて重要な部分であることが明らかになっています。N末端ドメインのみを持つ切断したECT2の過剰発現は、多核化を引き起こすことが確認されています。GEFとして、Racタンパク質、RhoA、およびRhoCに特異的に結合することが確認されています。
特異性
この抗体は、C末端でECT2を認識します。
免疫原
C末端のヒトECT2に相当するKLH結合直鎖ペプチド。
エピトープ:C-末端
アプリケーション
ウェスタンブロット(Snap i.d.):5 µg/mLで使用、過去のロットのA549細胞ライセートにおいてECT2を検出できます。
免疫細胞染色: Heya8細胞の独立した実験には、過去のロットを使用しました。(ノースカロライナ州・ノースカロライナ大学チャペルヒル校のDer Channing、channing_der@med.unc.edu)
抗ECT2抗体は、WB、ICで使用するためのECT2に対する抗体です。&
研究のカテゴリ
シグナル伝達
研究のサブカテゴリ
Gタンパク質
品質
A549細胞ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:1 µg/mLで使用、10 µgのA549細胞ライセートのECT2を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約105 kDa
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシンバッファー(pH7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
A549細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
07-1364:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Danielle R Cook et al.
Genes & cancer, 2(10), 932-942 (2012-06-16)
Ect2 is a member of the human Dbl family of guanine nucleotide exchange factors (RhoGEFs) that serve as activators of Rho family small GTPases. Although Ect2 is one of at least 25 RhoGEFs that can activate the RhoA small GTPase
Ming Yi et al.
Experimental hematology & oncology, 11(1), 107-107 (2022-12-27)
Breast cancer is the most common malignancy and the second leading cause of cancer-related death in women. Recent studies have indicated that aberrant activation of Rho GTPases relates to the malignant properties of breast cancer cells. As the guanine nucleotide
Laurent Guillemot et al.
Molecular biology of the cell, 25(13), 1995-2005 (2014-05-09)
The regulation of Rho-family GTPases is crucial to direct the formation of cell-cell junctions and tissue barriers. Cingulin (CGN) and paracingulin (CGNL1) control RhoA activation in epithelial cells by interacting with RhoA guanidine exchange factors. CGNL1 depletion also inhibits Rac1
Bin Liu et al.
Translational oncology, 11(3), 700-714 (2018-04-10)
Pancreatic cancer is the fourth leading cause for cancer-related death, and early diagnosis is one key to improve the survival rate of this disease. Molecular biomarkers are an important method for diagnostic use in pancreatic cancer. We used data from
Yi Liu et al.
Cell reports, 30(3), 771-782 (2020-01-23)
Lung squamous cell carcinoma (LSCC) is a prevalent form of lung cancer exhibiting distinctive histological and genetic characteristics. Chromosome 3q26 copy number gain (CNG) is a genetic hallmark of LSCC present in >90% of tumors. We report that 3q26 CNGs