Merck
SCM037
Sigma-Aldrich
FibroGRO® Xeno-Free Human Fibroblast Expansion Medium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
フォーム
liquid
品質水準
メーカー/製品名
Chemicon®
Millipore
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
入力
sample type epithelial cells
輸送温度
dry ice
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FIBROGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
SCM037:
試験成績書(COA)