安全性情報
05-919
Sigma-Aldrich
抗T細胞受容体抗体 クローンC305
culture supernatant, clone C305, Upstate®
別名:
T 細胞受容体抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
C305, monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
multiplexing: suitable
アイソタイプ
IgM
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TRDD3(28523)
特異性
Jurkat T細胞受容体
免疫原
Jurkat T細胞
アプリケーション
抗T細胞抗体 クローンC305は、T細胞受容体の量を検出します;公表済み;MplexおよびIPにおける使用について検証済み。
研究のカテゴリ
炎症および免疫学
研究のサブカテゴリ
免疫グロブリンおよび免疫学
品質
Jurkat細胞のT細胞受容体シグナル伝達カスケードを活性化させるためのバイオアッセイで日常的に使用。
物理的形状
濃縮培養上清液
保管および安定性
-20℃で出荷日から2年間安定です。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
05-919:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Identification of the minimal tyrosine residues required for linker for activation of T cell function.
Lin, J and Weiss, A
The Journal of Biological Chemistry, 276, 29588-29595 (2001)
Nadia Martinez-Martin et al.
Nature communications, 7, 11473-11473 (2016-05-06)
Viruses encode secreted and cell-surface expressed proteins essential to modulate host immune defenses and establish productive infections. However, to date there has been no systematic study of the extracellular interactome of any human virus. Here we utilize the E3 proteins
Pussadee Paensuwan et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 196(1), 448-458 (2015-11-22)
Ligand binding to the TCR causes a conformational change at the CD3 subunits to expose the CD3ε cytoplasmic proline-rich sequence (PRS). It was suggested that the PRS is important for TCR signaling and T cell activation. It has been shown
Joseph Lin et al.
The Journal of cell biology, 162(4), 673-682 (2003-08-13)
CD148 is a receptor-like protein tyrosine phosphatase up-regulated on T cells after T cell receptor (TCR) stimulation. To examine the physiologic role of CD148 in TCR signaling, we used an inducible CD148-expressing Jurkat T cell clone. Expression of CD148 inhibits
A Weiss et al.
The Journal of experimental medicine, 160(5), 1284-1299 (1984-11-01)
The association between T3 and the T cell antigen receptor was examined using the T3 bearing T cell leukemic line Jurkat. A monoclonal antibody, C305, was produced, which reacted with idiotypic-like determinants expressed on Jurkat. The molecule with which this