安全性情報
05-533
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-CaM Kinase II Antibody, α subunit, (Thr286), clone 22B1
clone 22B1, Upstate®, from mouse
別名:
Anti-Anti-CAMKA, Anti-Anti-CaMKIINalpha, Anti-Anti-CaMKIIalpha, Anti-Anti-MRD53, Anti-Anti-MRT63
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
22B1, monoclonal
交差性
rat
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pThr286)
遺伝子情報
human ... CAMK2A(815)
特異性
リン酸化CaMキナーゼIIαサブユニット
免疫原
ラットCamキナーゼIIαサブユニットのアミノ酸残基281~294に相当するペプチドで、トレオニン286がリン酸化したCaMキナーゼIIを認識します。
アプリケーション
抗リン酸化CaMキナーゼIIαサブユニット(Thr286)抗体クローン22B1を用いたリン酸化CaMキナーゼIIの検出は、WBでの使用が検証されています。
品質
ラット脳ミクロソームタンパク質調製物のイムノブロッティングで日常的に評価されています。
ターゲットの説明
50kDa
物理的形状
フォーマット:精製
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
05-533:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Overexpression of calbindin-D28K in hippocampal progenitor cells increases neuronal differentiation and neurite outgrowth.
Kim, JH; Lee, JA; Song, YM; Park, CH; Hwang, SJ; Kim, YS; Kaang, BK; Son, H
Faseb Journal null
Su-Ying Cui et al.
Journal of neurochemistry, 136(3), 609-619 (2015-11-13)
The Ca(2+) modulation in the dorsal raphe nucleus (DRN) plays an important role in sleep-wake regulation. Calmodulin-dependent kinase II (CaMKII) is an important signal-transducing molecule that is activated by Ca(2+) . This study investigated the effects of intracellular Ca(2+) /CaMKII
Comparative biology of cystic fibrosis animal models.
Fisher, JT; Zhang, Y; Engelhardt, JF
Methods in Molecular Biology null
B L Patton et al.
Molecular biology of the cell, 4(2), 159-172 (1993-02-01)
We have visualized the distribution of autophosphorylated type II CaM kinase in neural tissue with the use of two complementary antibodies: a monoclonal antibody that binds to the alpha and beta subunits of the kinase only when they are autophosphorylated
Maternal hypothyroxinemia impairs spatial learning and synaptic nature and function in the offspring.
Opazo, MC; Gianini, A; Pancetti, F; Azkcona, G; Alarcon, L; Lizana, R; Noches et al.
Endocrinology null